Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, doré, trou central
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque: Fisherbrand™ 11 03 1987
Description
- 11mm
- Bouchon en Al
- Or
- Orifice central
- Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Caoutchouc rouge/PTFE ; | |
11 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Rouge-orange, Or, Gold | |
Aluminium | |
100 | |
À sertir |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.