Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, bleu, trou central
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Rouge, Blanc, Bleu
Rouge-orange, Bleu, Blue
Transparent, Rouge-orange, Bleu, Blue
Matériau (doublure):
Caoutchouc naturel / butyle / TEF
Caoutchouc rouge/PTFE ;
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,3 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Specifications
Specifications
| Matériau (doublure) | Caoutchouc rouge/PTFE ; |
| Couleur | Rouge-orange, Bleu, Blue |
| Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Type | À sertir |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction