Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, doré, trou central
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
125.00€ - 308.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Aluminium
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Quantité 100
Type À sertir
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Matériau (doublure) Épaisseur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10489734
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
11 03 0304
Transparent, Rouge-orange, Or, Gold Caoutchouc naturel / butyle / TEF 1 mm
125.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11977051
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
11 03 1987
Rouge-orange, Or, Gold Caoutchouc rouge/PTFE ; 1 mm
147.00€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10793717
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
11 03 1624
Rouge, blanc, Or Silicone / PTFE 1,3 mm
308.00€
1000 pièces
En stock
Description
  • 11mm
  • Bouchon en Al
  • Or
  • Orifice central
  • Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation
  • Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Spécification
11 mm
GC, HPLC
À sertir
Aluminium
100
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Septum assemblé avec capsule à sertir en aluminium 11 mm, doré, trou central