Learn More
1-trityl-L-histidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15479258
1-trityl-L-histidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15479258
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15479258
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62779.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35146-32-8
Formule moléculaire C25H23N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 397.478
Numéro MDL MFCD00153444
Clé InChI BSZQZNOAYQCQFZ-QHCPKHFHSA-N
Synonyme h-his trt-oh, 1-triphenylmethyl-l-histidine, l-histidine, 1-triphenylmethyl, s-2-amino-3-1-trityl-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, 2s-2-amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, 1-trityl-l-histidine, pubchem18948, n-im-trityl-l-histidine, n im-trityl-l-histidineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7408287
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Trityl-L-histidine
Point de fusion 210°C (decomposition)
Beilstein 767244
Quantité 5 g
Poids de la formule 397.47
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR13F034 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/02/2025 Catalog NumberH62779.06,H62779.03
Numéro de lotN03I051 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog NumberH62779.06,H62779.03
Numéro de lotZ20E045 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH62779.06,H62779.03
Numéro de lotP10E030 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH62779.06,H62779.03
Numéro de lot81301206 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH62779.06,H62779.03
Nom du produit
1-trityl-L-histidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >