Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Histidine, 98 % Code produit.: 10464595
Thermo Scientific Chemicals L-Histidine, 98 %
Code produit. 10464595
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10464595
Marque: Thermo Scientific Chemicals 166155000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-00-1
Formule moléculaire C6H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
Numéro MDL MFCD00064315
Clé InChI HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
CID PubChem 6274
ChEBI CHEBI:15971
Nom IUPAC Acide propanoïque (2S)-2-amino-3-(1H-imidazole-5-yl)
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Histidine
Point de fusion 282.0°C
Ammonium 200ppm max.
pH 7.0 to 8.5 (2% aq. soln.)
Couleur Blanc ou jaune
Chlorure 200ppm max.
Chlore (Cl) 200ppm max.
Acides aminés étrangers 0.5% max. (TLC)
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98%
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 25, 513
Rotation spécifique + 12.40
Sulfate 200ppm max.
Merck Index 15, 4758
Transmittance 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 41.6g/L (25 c). Other solubilities: soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents
Conditions de rotation spécifiques +12.40° (20°C c=11,6N HCl)
Quantité 500 g
Poids de la formule 155.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, poudre grumeleuse ou fondue
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0438154 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number166150250,166155000,166151000
Numéro de lotA0460517 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2024 Catalog Number166150250,166155000,166151000
Numéro de lotA0450782 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number166150250,166155000,166151000
Numéro de lotA0451776 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number166150250,166155000,166151000
Numéro de lotA0397178 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number166150250,166155000,166151000
Identifiant produit
  • L-Histidine
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-Histidine, 98 % >