Learn More
1,4-hexadiène, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11480541
1,4-hexadiène, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480541
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Code produit. 11480541
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20060.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-45-0
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.146
Numéro MDL MFCD00009298
Clé InChI PRBHEGAFLDMLAL-GQCTYLIASA-N
Synonyme 1,4-hexadiene, trans-1,4-hexadiene, 1,4-hexadiene, 4e, 1,4-hexadiene,c&t, allylpropenyl, 1,4-hexadiene cis-trans, 1,4-hexa-1,4-diene, 1-allylpropene, 1,4-hexadiene,cis-trans, 1,4-trans-hexadieneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5365552
Nom IUPAC (4E)-hexa-1,4-diène
SMILES CC=CCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Hexadiene
Note relative au nom cis + trans
Densité 0.71
Point d’ébullition 64°C to 66°C
Point d’éclair −26°C (−15°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.411
Quantité 5 g
Numéro UN UN2458
Beilstein 1731889
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10247429 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/07/2023 Catalog NumberB20060.14,B20060.06
Numéro de lot10241066 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/06/2022 Catalog NumberB20060.14,B20060.06
Numéro de lot10177936 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20060.14,B20060.06
Numéro de lotG9700A Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20060.14,B20060.06
Numéro de lotG1923B Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB20060.14,B20060.06
Nom du produit
1,4-hexadiène, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >