Learn More
1-Hexène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10348540
1-Hexène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10348540
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Code produit. 10348540
Marque: Thermo Scientific Acros 213210010
Demander un format en vrac ou personnalisé
1-hexène, 97 %, C6H12, numéro CAS-592-41-6, dialène 6, éthylène butyle, hexène-1, butyléthylène, hexène-1, hexylène, hexène-1, hexène, n-hexène, unii-b38zz8c206, 1 L, 96 % min. (GC), 01, 215, 62,0°C à 65,0°C, 100,0, 96,0, CHEBI:24579, incolore, 0,6780 g/ml, 209-753-1, -26°C, 84,15
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-41-6
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.15
Numéro MDL MFCD00009505
Clé InChI LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
CID PubChem 11597
ChEBI CHEBI:24579
Nom IUPAC hex-1-ène
SMILES CCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -140.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.6780g/mL
Point d’ébullition 62.0°C to 65.0°C
Point d’éclair −26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3CH=CH2
Indice de réfraction 1.3867 to 1.3887
Quantité 1 L
Beilstein 01, 215
Gravité spécifique 0.678
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50 mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and hydrocarbon solvents, soluble in ethanol and diethyl ether
Viscosité 0.34 mm2/s (40°C)
Poids de la formule 84.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468385 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number213210250,213211000,213210010,213210025
Numéro de lot1924764 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number213210250,213211000,213210010,213210025
Numéro de lot2215984 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog Number213210250,213211000,213210010,213210025
Numéro de lotA0462227 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/04/2024 Catalog Number213210250,213210010,213211000,213210025
Numéro de lotA0462090 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/04/2024 Catalog Number213210250,213210010,213211000,213210025
Nom du produit
1-Hexène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >