Learn More
Cyclohexène, 99 %, pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10173200
Cyclohexène, 99 %, pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10173200
500 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10173200
Marque: Thermo Scientific Acros 154845000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-83-8
Clé InChI HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzeneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8079
ChEBI CHEBI:36404
Nom IUPAC cyclohexène
SMILES C1CCC=CC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Cyclohexene
Point de fusion -104.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 83.0°C
Point d’éclair −20°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H10
Formule linéaire C6H10
Indice de réfraction 1.4450 to 1.4470
Quantité 500 mL
Beilstein 05,63
Merck Index 15,272
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with all common organic solvents
Poids moléculaire (g/mol) 82.13
Viscosité 0.66 mPa.s (22°C)
Poids de la formule 82.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465920 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/09/2024 Catalog Number154840025,154840100,154840010,154845000
Numéro de lotA0462265 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/04/2024 Catalog Number154840025,154840100,154840010,154845000
Numéro de lotA0453345 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number154840025,154840100,154840010,154845000
Numéro de lotA0398893 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number154840025,154840100,154840010,154845000
Numéro de lotA0415070 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number154840025,154840100,154840010,154845000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cyclohexène, 99 %, pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals >