Learn More
1,4-hexadiène, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11490541
25 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-45-0
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.146
Numéro MDL MFCD00009298
Clé InChI PRBHEGAFLDMLAL-GQCTYLIASA-N
Synonyme 1,4-hexadiene, trans-1,4-hexadiene, 1,4-hexadiene, 4e, 1,4-hexadiene,c&t, allylpropenyl, 1,4-hexadiene cis-trans, 1,4-hexa-1,4-diene, 1-allylpropene, 1,4-hexadiene,cis-trans, 1,4-trans-hexadiene
CID PubChem 5365552
Nom IUPAC (4E)-hexa-1,4-diène
SMILES CC=CCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Hexadiene
Note relative au nom cis + trans
Densité 0.71
Point d’ébullition 64°C to 66°C
Point d’éclair −26°C (−15°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.411
Quantité 25 g
Numéro UN UN2458
Beilstein 1731889
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté 99%
Nom du produit
1,4-hexadiène, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >