Mélangeurs et agitateurs
Fisherbrand™ Vortex infrarouge Wizard™
Détecte la présence du tube à essai et l’instrument démarre automatiquement les vibrations. Le mélangeur vortex IR Fisherbrand™ Wizard™ assure une stabilité élevée et un confort d’utilisation accru. Offre deux modes de fonctionnement et la possibilité d’ajuster la vitesse de vibration.
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation cylindriques en PTFE ou en verre
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé de PTFE ou de verre . Les barreaux d’agitation cylindriques en PTFE ou en verre Fisherbrand™ sont autoclavables.
Fisherbrand™ Agitateur à vortex ZX3
Offre une excellente flexibilité et polyvalence et offre un mélange stable à haute vitesse. Le mélangeur à vortex Fisherbrand™ ZX3 peut être connecté à de nombreuses plateformes et accessoires facilement et solidement fixés d’une simple pression.
Fisherbrand™ Mélangeur à vortex IR ZX4
Les vibrations se déclenchent automatiquement lorsque l’agitateur détecte la présence du tube à essai. Le mélangeur à vortex IR Fisherbrand™ ZX4 est idéal pour mélanger différents tubes et récipients.
Thermo Scientific™ Agitateur haute capacité Cimarec™ Power Direct
L'agitateur Thermo Scientific Variomag Power Direct permet d'agiter jusqu'à 40 L avec un contrôleur intégré.
Fisherbrand™ Mini- vortex
Accepte des tubes et récipients de toutes les tailles. Le mini- vortex Fisherbrand™ est extrêmement compact et assure un mouvement de mélange circulaire horizontal et orbital.
Fisherbrand™ Ensemble de boîtes de barreaux d’agitation cylindriques
Offre une agitation à usage général pour une grande variété d’applications. L’ensemble de boîtes de barreaux d’agitation cylindriques Fisherbrand™ est un moulage isostatique en plastique PTFE pur et approuvé par la FDA.
IKA™ Agitateur à plaque chauffante magnétique RH basic 2, température ambiante à 320°C, acier inox
Plage d’agitation : 100 à 2000 tr/min ; Forme : Rond ; Taille : 5 po de diamètre
Thermo Scientific™ Agitateurs Variomag Poly 15 et Multipoint
Les agitateurs Thermo Scientific Variomag Poly 15 et Multipoint conviennent parfaitement pour des applications d'agitation fiables, sûres et performantes.
Fisherbrand™ Vortex Classic
Associe les meilleures performances en termes de vitesse à une fiabilité et une sécurité excellentes. Le vortex Fisherbrand™ Classic comprend deux modes de fonctionnement, la possibilité de modifier la fréquence des vibrations et une large gamme d’accessoires.
Heidolph Instruments Agitateur Vortex Top Mix
Conçu avec un centre de gravité bas qui l’empêche de glisser à grande vitesse, même sur des surfaces humides, cet agitateur de tubes à essai Reax Top avec mélangeur de tubes analogique, mouvement orbital de 5 mm et vitesses jusqu’à 2500 tr/min est idéal dans la plupart des laboratoires scientifiques, de recherche et autres.
Fisherbrand™ Mini agitateur à vortex, mélangeur à vitesse variable 500 à 2 800 tr/min
Agitateur vortex petit et compact
Fisherbrand™ Agitateur à plaque chauffante IsotempTM RT Advanced, 350°C, céramique, aluminium
Plage d’agitation : 30 à 2 000 tr/min ; forme : Rond ; Taille : 5,5 po de diamètre ; Charge d’échantillons max. : 25 kg ; Type de prise : Différents styles
Fisherbrand™ Homogénéiseur Bead Mill 24
Utilisé pour une grande variété d’applications nécessitant le broyage, la lyse et l’homogénéisation d’échantillons biologiques avant extraction moléculaire. Utilisé avec les kits de microbilles Fisherbrand™.
Fisherbrand™ Agitateur à plaque chauffante Isotemp™ Advanced
Plage d’agitation : 50 à 1 500 tr/min ; forme : Carré ; Taille : 7,25 x 7,25 po ; Type de prise : Type européen
Fisherbrand™ Micro barreau d’agitation magnétique en PTFE
Conçus pour les récipients les plus petits. Les micro barreaux d’agitation magnétiques en PTFE Fisherbrand™ sont autoclavables.
Velp Scientifica™ Agitateur à plaque chauffante AM4 multi-positions
Agitateur de plaque chauffante à positions multiples avec quatre plaques d’agitation à commande séparée.
Heidolph Instruments Agitateur orbital Rotamax 120
Génère un mouvement d’agitation doux pour les échantillons fragiles et accepte les plaques de culture et les flacons Erlenmeyer. L’agitateur orbital Heidolph™ Rotamax 120 est un appareil compact et peu encombrant avec une plateforme d’agitation de 20 mm.
Fisherbrand™ Agitateur à plaque chauffante Isotemp™
Plage d’agitation : 50 à 1 500 tr/min ; forme : Carré ; Taille : 7,25 x 7,25 po ; Type de prise : Type européen
IKA™ Agitateur à plaque chauffante magnétique, 50°C à 500°C, céramique
Plage d’agitation : 100 à 1500 tr/min ; Forme : Carré ; Taille : 180 x 180 mm
Fisherbrand™ Agitateur à plaque chauffante Isotemp™
Plage d’agitation : 50 à 1 500 tr/min ; forme : Carré ; Taille : 4,25 x 4,25 po ; Type de prise : Type européen
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2
Mélange de doucement à vigoureusement. Les vitesses du Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 varient de 600 à 3200 tr/min.
Thermo Scientific™ Agitateurs magnétiques gamme RT Basic
Découvrez la fiabilité des agitateurs magnétiques plug-and-play Thermo Scientific™ série RT Basic, qui conviennent parfaitement aux applications d’agitation de routine.
Fisherbrand™ Agitateur à plaque chauffante Isotemp™
Plage d’agitation : 50 à 1 500 tr/min ; forme : Carré ; Taille : 10,25 x 10,25 po ; Type de prise : UK/UE/CN
Fisherbrand™ Agitateur Isotemp™
Bénéficiez d’un contrôle d’agitation précis et de performances de sécurité exceptionnelles pour vos protocoles de routine.
Grant Instruments™ Agitateur de plateforme orbitale multi-fonction PSU-20i
Agitateur orbital multi-fonctions PSU-20i, puissant et efficace, contrôlé par microprocesseur, fournissant tout ce qui est nécessaire pour mélanger vos échantillons - rotation, va-et-vient et vibration. Cela permet d’optimiser le mélange, que ce soit dans les flacons, béchers, boîtes de Pétri ou autres récipients de laboratoire.
IKA Agitateur IKA Vortex 3
L’agitateur IKA Vortex 3 convient à un fonctionnement pendant une courte période (fonction tactile), activé en appuyant sur le plateau de l’agitateur, ou à un fonctionnement continu.
Grant Instruments™ Mini-agitateur rotateur vertical 360°
Le PTR-25 assure un mélange minutieux des échantillons dans des tubes de 50 ml maximum. Le mini-agitateur rotateur vertical Grant Bio™ 360° convient à une utilisation dans des chambres froides et les incubateurs, fonctionnant dans une plage de températures ambiantes comprises entre +4°C et 40°C.
Fisherbrand™ Homogénéiseur 850
L’homogénéiseur 850 Fisherbrand™ est spécialement conçu pour perturber, émulsifier ou homogénéiser un large éventail d’échantillons dans des volumes allant de 0,2 ml à 5 L.
RETSCH Tamiseuse AS 200 Basic
Utilisez cette tamiseuse dans la recherche et le développement, le contrôle de la qualité des matières premières, des produits intermédiaires et finis ainsi que dans la surveillance de la production. La tamiseuse Retsch™ AS 200 - offre un réglage et un affichage numériques des performances et de la durée.