Learn More
Fisherbrand™ Agitateur Isotemp™
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Matériau de la plaque supérieure:
Céramique
Tension:
230 V
Zone de surface de plaque supérieure (impériale):
10,25 × 10,25 in
4,25 x 4,25 in
7,25 × 7,25 in
Type de bouchon:
UK/UE/CN
Conditionnement:
1 pièce
Description
Bénéficiez d’un contrôle d’agitation précis et de performances de sécurité exceptionnelles pour vos protocoles de routine. Disponible en trois tailles, offrant la flexibilité pour fonctionner en chimies micro-échelle autant qu’en production.
Technologie avancée
- Agitation à vitesse lente, contrôle de vitesse constant et couplage magnétique fort
Conception flexible et robuste
- Choix de la plaque supérieure : aluminium ou céramique
- La surélévation de l'écran protège l'électronique contre les déversements.
- Écran de protection contre les éclaboussures en option
- Tailles variables pour différents volumes d'échantillons
- Barreau d'agitation inclus
Certifications
cCSAus (modèles 100-120 V), CE (modèles 230 V)
Compliance
Conformes RoHS
Garantie
Trois ans
Spécification
Spécification
| Vitesse | 50 à 1 500 tr/min |
| Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
| Capacité | 1 L |
| Tension | 230 V |
| Dimensions (L x l x H) | 10 × 5 × 3,6 in (25,4 × 12,7 × 9,1 cm) |
| Zone de surface de plaque supérieure (impériale) | 4,25 x 4,25 in |
| Zone de surface de plaque supérieure (métrique) | 10,8 x 10,8 cm |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Type de bouchon | UK/UE/CN |
| Afficher plus |