Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur à plaque chauffante AM4 multi-positions
Agitateur de plaque chauffante à positions multiples avec quatre plaques d’agitation à commande séparée.
Marque: Velp Scientifica™ F20500420
1712.77 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 9.00000kg
Description
- Distribution uniforme de la chaleur avec plaque chauffante en alliage revêtu d’aluminium
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Température maximale 370°C
- Accepte jusqu’à 4 béchers de 15 litres
- Régulation électronique de la vitesse jusqu’à 1 500 tr/min
- Excellent contrôle de la vitesse, même à faible vitesse
- SpeedServoTM assure une vitesse constante même quand la viscosité change
- Aimant d’entraînement de type PCM haute puissance
- Conçu pour une durée de vie optimale et garanti 3 ans
- 4 agitateurs chauffants, à commande indépendante
- Distance entre les centres de position d’agitation : 186 mm
- Accepte jusqu’à Ø flacons de 135 mm
Spécification
Alliage d’aluminium | |
Aimant d’entraînement haute puissance de type PCM commandé par un moteur monophasé pour un fonctionnement continu | |
230 V, 50/60 Hz, 2 550 W | |
4 agitateurs chauffants, à commande indépendante | |
115 mm | |
50/60 Hz | |
715 mm | |
8,3 Kg | |
Rond | |
15 L |
230 V | |
Métal peint à l’époxy | |
AM4 | |
6,1 in de diamètre | |
Température ambiante à 370°C | |
246 mm | |
2 550 W | |
Agitateur à plaque chauffante, Agitateur | |
Multiple | |
0 à 1 500 tr/min |