Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs magnétiques gamme RT Basic
Code produit. p-6091814 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
2 L
4 L
5 L
Diamètre de plaque supérieure (métrique):
120 mm
170 mm
220 mm
Diamètre de plaque supérieure (impériale):
4,72 in
6,69 in
8,66 in
Type de bouchon:
Ensemble de cordons avec diverses fiches
US
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15298824
Marque: Thermo Scientific™ 88880008
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Découvrez la fiabilité de nos agitateurs magnétiques plug-and-play, parfaits pour les applications d’agitation de routine.
Découvrez la fiabilité des agitateurs magnétiques plug-and-play Thermo Scientific™ série RT Basic, qui conviennent parfaitement aux applications d’agitation de routine. Trois options de taille disponibles (120 mm, 170 mm ou 220 mm), toutes dotées d’une conception légère à profil bas avec un encombrement extrêmement faible. Les agitateurs de base RT sont dotés d’un corps et d’un haut en polypropylène résistant aux produits chimiques, d’un couplage magnétique puissant pour garantir une agitation constante pendant les procédures expérimentales et d’un moteur CC sans balais qui ne génère pas de chaleur. La commande de vitesse analogique varie de 150 à 2500 tr/min. Toutes les unités comprennent deux couvercles de plaques antidérapantes en silicone pour une protection supplémentaire contre les déversements.
  • Conception légère, à profil bas, format compact
  • Un solide couplage magnétique garantit une agitation constante pendant les procédures expérimentales
  • Le moteur à courant continu sans balais ne génère pas de chaleur et ne “chauffe” pas l’échantillon
  • Le haut et le corps en polypropylène offrent une excellente résistance chimique 
  • Trois options de format — 120 mm, 170 mm ou 220 mm 
  • Commande de vitesse analogique : 150 à 2500rpm
  • Fiche amovible
  • Deux couvercles en silicone antidérapants fournis avec toutes les unités (1 noir, 1 blanc)
  • Faible consommation d’énergie 
  • garantie 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 150 à 2 500 tr/min
Matériau de la plaque supérieure Polypropylène
Capacité 2 L
Forme Haut rond
Tension 100/240 V
Puissance 5 W
Dimensions (L x l x H) 5,12 x 5,12 x 2,56 in (130 x 30 x 65 mm)
Hauteur (impériale) 2,56 in
Hauteur (métrique) 65 mm
Longueur (impériale) 5,12 in
Longueur (métrique) 130 mm
Diamètre de plaque supérieure (impériale) 4,72 in
Diamètre de plaque supérieure (métrique) 120 mm
Largeur (impériale) 5,12 in
Largeur (métrique) 30 mm
Alimentation électrique 100 à 240 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Type de bouchon Ensemble de cordons avec diverses fiches
Certifications/Conformité CE
Garantie et services 2 ans
Type du moteur CC sans balais
Type Agitateur