Learn More
Fisherbrand™ Vortex infrarouge Wizard™
Code produit. 11746744 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Orbite:
4,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11746744
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Détecte la présence du tube à essai et l’instrument démarre automatiquement les vibrations. Le mélangeur vortex IR Fisherbrand™ Wizard™ assure une stabilité élevée et un confort d’utilisation accru. Offre deux modes de fonctionnement et la possibilité d’ajuster la vitesse de vibration.
Confort optimal :
  • La vibration commence lorsque le tube est détecté par IR (brevet VELP)
  • Pas de fatigue puisqu’aucune pression n’est nécessaire - évite les microtraumatismes répétés
  • Modes de fonctionnement continu ou avec capteur IR
Confort de l’utilisateur :
  • Compact en hauteur et en largeur
  • Stabilité optimisée grâce au levier de sélection lié au mode de fonctionnement
  • 3 pieds en caoutchouc antidérapants pour maintenir la position requise
Réponse multi-applications :
  • Vitesse de fonctionnement variable, commandée électroniquement et pouvant atteindre jusqu’à 3 000 tr/min
  • Grand choix d’accessoires compatibles avec tubes, plaques et flacons
  • Tension / fréquence universelle
Conception robuste :
  • Fixation des accessoires par simple pression
  • Résistance optimale aux produits chimiques grâce à un boîtier en technopolymère
  • Excellente stabilité avec base en alliage de zinc
  • Protection IP 42 contre les particules et les liquides
Garantie
2 ans
Spécification
Orbite 4,5 mm
Vitesse de rotation 0 à 3 000 tr/min
Puissance 15 W
Type de produit Agitateur à vortex infrarouge
Matériau Alliage de zinc, technopolymère
Profondeur (métrique) 220 mm
Hauteur (métrique) 70 mm
Largeur (métrique) 180 mm
Poids (métrique) 2,2 kg
Modèle Wizard
Indice IP IP 42
Modes de fonctionnement Capteur, continu