Chloroform (CHCl3)
Chloroforme, 99,8+ %, Certifié AR pour l’analyse, Stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, +99 %, pour analyse, stabilisé à l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 Nom IUPAC: trichloromethane SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 Nom IUPAC: chloroforme SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, + de 99 %, extra pur, stabilisé à l’amylène, SLR, Fisher Chemical
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, 99,9 %, extra sec sur tamis moléculaire, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, trichlorure de méthyle, trichlorure de méthényle, trichlorure de méthane, trichloroforme, méthane, trichloro, trichlorure de formyle, trichlorométhane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI : 35255 Nom IUPAC: chloroforme SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, pour HPLC, Stabilisé à l’amylène, Fisher Chemical
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: trichlorométhane SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, 99,9 %, Extra sec, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, 99,8 %, pour analyse, stabilisé à l’amylène, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 Nom IUPAC: trichloromethane SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, 99+ %, pour la spectroscopie, stabilisé à l’amylène, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, réactif ACS, qualité spectro, 99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, trichlorure de méthyle, trichlorure de méthényle, trichlorure de méthane, trichloroforme, méthane, trichloro, trichlorure de formyle, trichlorométhane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI : 35255 SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, biologie moléculaire, MP Biomedicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, J.T.Baker™
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 Nom IUPAC: trichloromethane SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, réactif ACS, 99,8+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, stabilisé à l’éthanol, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 SMILES: ClC(Cl)Cl
Thermo Scientific Chemicals Chloroforme, réactif biologique moléculaire
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, ACS, >99,8 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0-99,4 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 Nom IUPAC: trichlorométhane SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,8 %, stabilisé à l’amylène, Honeywell Riedel-de Haen
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 Nom IUPAC: trichlorométhane SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, qualité HPLC, >99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, pour HPLC, stabilisé avec de l’amylène et Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, qualité environnementale, 99,8+%, stab. avec de l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, 99,9 %, pour l’analyse des résidus, Testé par ECD pour l’analyse des pesticides, résidus < 0., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 Nom IUPAC: trichloromethane SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, sans éthanol, 99+ %, stab. avec env. 50 ppm d’amylène, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, 99+ %, extra pur, stabilisé avec de l’amylène, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 Nom IUPAC: chloroforme SMILES: ClC(Cl)Cl
Chloroforme, qualité spectrophotométrique, supérieur à 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-66-3 Formule moléculaire: CHCl3 Poids moléculaire (g/mol): 119.37 Numéro MDL: MFCD00000826 Clé InChI: HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N Synonyme: cloroformio, chloroforme, trichlormethan, methyl trichloride, methenyl trichloride, methane trichloride, trichloroform, methane, trichloro, formyl trichloride, trichloromethane CID PubChem: 6212 ChEBI: CHEBI:35255 Nom IUPAC: trichloromethane SMILES: ClC(Cl)Cl
![chloroform-18-1813 chloroform-18-1813](/content/fishersci/eu/fr_FR/products/chemicals/solvents/chloroform/jcr%3acontent/browse-results/browse_content/imageandrte_8cf3.img.jpg/1537209305834.jpg)
Chloroform (CHCl3, CAS 67-66-3), also called trichloromethane, is a clear, dense, colorless, and non-flammable liquid with a pleasant odor.
Sweet in taste and insoluble in water, chloroform dissolves easily in alcohol, acetone, gasoline, and other organic solvents. Chloroform was traditionally made from acetone and bleaching powder, but is now created from the photochemical reaction of methane and chlorine.
It is used as a solvent in laboratories because of its relative unreactivity and miscibility with most organic liquids, as well as in organic synthesis and in the purification of penicillin and DNA. Chloroform is used industrially in the preparation of chlorodifluoromethane (HCFC-22), a propellant and refrigerant.
Chloroform was used as an anesthetic in the 19th century, but was found to cause death from paralysis. Chronic exposure to this extremely hazardous substance can result in kidney, liver, and central nervous system damage. Acute exposure of eyes and skin can cause nausea, unconsciousness, redness, and pain; ingestion can lead to abdominal pain and vomiting.