Learn More
Chloroforme, 99,9 %, extra sec sur tamis moléculaire, stabilisé, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15322032 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15322032
Marque: Thermo Scientific Acros 364320025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63.0°C
CAS 67-66-3, 513-35-9
Densité 1.4800g/mL
Point d’ébullition 61.0°C
Quantité 2.5 L
Gravité spécifique 1.48
Formule moléculaire CHCl3
Formule linéaire CHCl3
Numéro MDL MFCD00000826
Viscosité 0.56 mPa.s (20°C)
Eau 0.005% max.
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in acetone.
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Nom IUPAC chloroforme
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Poids de la formule 119.38
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform, stabilized with amylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .