Learn More
Chloroforme, 99+ %, extra pur, stabilisé avec de l’amylène, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10006372
Chloroforme, 99+ %, extra pur, stabilisé avec de l’amylène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10006372
5 L
Click to view available options
Quantité:
5 L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10006372
Marque: Thermo Scientific Acros 383760050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Note relative au nom Stabilized with amylene
CAS 67-66-3, 513-35-9
Densité 1.4800g/mL
Quantité 5 L
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 0.002% max.
Formule moléculaire CHCl3
Formule linéaire CHCl3
Numéro MDL MFCD00000826
Eau 0.1% max. (K.F.)
Merck Index 15, 2142
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC(Cl)Cl
Nom IUPAC chloroforme
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Poids de la formule 119.38
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2533985 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2025 Catalog Number383760250,383760050,383760010,383760025
Numéro de lot2404381 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number383760250,383760050,383760010,383760025
Numéro de lot2523661 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number383760250,383760050,383760010,383760025
Numéro de lot2499748 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number383760250,383760050,383760010,383760025
Numéro de lot2493297 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number383760250,383760050,383760010,383760025
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform, stabilized with amylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chloroforme, 99+ %, extra pur, stabilisé avec de l’amylène, Thermo Scientific Chemicals >