Learn More
Chloroforme, +99 %, pour analyse, stabilisé à l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
76.50€ - 1144.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-66-3, 64-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CHCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.37 |
Numéro MDL | MFCD00000826 |
Clé InChI | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
CID PubChem | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
Nom IUPAC | trichloromethane |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10607602
|
Thermo Scientific Acros
232090010 |
1 L | Bouteille en verre |
76.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10421091
|
Thermo Scientific Acros
232090025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
173.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10368293
|
Thermo Scientific Acros
232090100 |
10 L | Récipient en plastique |
464.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13131914
|
Thermo Scientific Acros
232090250 |
25 L | Tambour métallique |
1144.00€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyseIdentifiants chimiques
67-66-3, 64-17-5 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
trichloromethane |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
CHEBI:35255 | |
ClC(Cl)Cl |
Spécification
Chloroform | |
67-66-3, 64-17-5 | |
61.0°C | |
1.4443 to 1.4463 | |
0.001% max. | |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
01, 61 | |
01,130; 08,92; 15,84 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
trichloromethane | |
6212 | |
119.38 | |
Analytique |
-63.0°C | |
1.4800g/mL | |
Liquide | |
99+% | |
1.48 | |
CHCl3 | |
0.56 mPa.s (20°C) | |
0.01% max. | |
15, 2142 | |
Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in aceton | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
CHEBI:35255 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
GHS P Statement Harmful if swallowed. Toxic if inhaled. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Suspected of causing cancer. Suspected of damaging the unborn child. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
GHS P Statement IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avertissement
- Chloroform, stabilized with ethanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.