Learn More
Chloroforme, sans éthanol, 99+ %, stab. avec env. 50 ppm d’amylène, Thermo Scientific Chemicals
35.64€ - 96.38€
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11416830
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14759.AP
500 mL
35.64€
500mL
11426830
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14759.AU
1000 mL
48.94€
1000mL
11436830
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14759.0F
2500 mL
96.38€
2500mL
Description
Description
Chloroform is a commonly used laboratory solvent. It was previously used as an anesthetic. It is also used as a precursor to PTFE and refrigerants. Chloroform was used in the past as an extraction solvent for fats, oils and greases. It is useful for the rapid and simple release of periplasmic proteins. The mixture of guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform, plays an essential role in the RNA isolation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroforme est un solvant de laboratoire couramment utilisé. Il était auparavant utilisé comme anesthésique. Il est également utilisé comme précurseur du PTFE et des réfrigérants. Le chloroforme a été utilisé dans le passé comme solvant d’extraction pour les graisses, les huiles et les graisses. Il est utile pour la libération rapide et simple des protéines périplasmiques. Le mélange de thiocyanate de guanidinium-phénol-chloroforme joue un rôle essentiel dans le processus d’isolement de l’ARN.
Solubilité
Miscible avec de l’éther diéthylique, des huiles, de la ligroine, de l’alcool, de l’acétone, du tétrachlorure de carbone et du sulfure de carbone. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Il s’agit d’un composé chimique stable et sensible à la lumière. Incompatible avec les métaux, les alcalis. Conservez le matériau à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes et d’autres sources d’inflammation. Stockez-le dans une zone fraîche, sèche et bien ventilée.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
Nom du produit
Chloroforme, sans éthanol, 99+ %, stab. avec env. 50 ppm d’amylène, Thermo Scientific Chemicals