Learn More
Chloroforme, J.T.Baker™
260.00€ - 500.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-66-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CHCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.37 |
Numéro MDL | MFCD00000826 |
Clé InChI | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
CID PubChem | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
Nom IUPAC | trichloromethane |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15598554
|
Avantor J.T.Baker
9257-02 |
1 L |
260.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15508564
|
Avantor J.T.Baker
9257-03 |
4 L |
500.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Identifiants chimiques
67-66-3 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
trichloromethane |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
CHEBI:35255 | |
ClC(Cl)Cl |
Spécification
Chloroform | |
Incolore | |
Liquide | |
MFCD00000826 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
trichloromethane | |
6212 | |
119.38 |
67-66-3 | |
1.483g/cm3 | |
CHCl3 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
CHEBI:35255 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.