Osmium
Tétroxyde d’osmium, + de 99,9 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20816-12-0 Formule moléculaire: O4Os Poids moléculaire (g/mol): 254.23 Numéro MDL: MFCD00011150 Clé InChI: VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: osmium oxide, t-4, osmiumtetroxide, perosmic acid anhydride, oso4, osmium viii oxide, osmic acid anhydride, perosmic oxide, osmic acid, osmium tetraoxide, osmium tetroxide CID PubChem: 30318 Nom IUPAC: Tétraoxoosmium SMILES: O=[Os](=O)(=O)=O
Chlorure d’osmium(III) hydraté, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14996-60-2 Formule moléculaire: Cl3H2OOs Poids moléculaire (g/mol): 314.60 Numéro MDL: MFCD00149815 Clé InChI: KHHOLOMEVBPRQY-UHFFFAOYSA-K Synonyme: trichloroosmium-water 1/1, cl3os.h2o, trichloroosmium hydrate, osmium chloride oscl3 , hydrate 8ci,9ci, osmium iii chloride hydrate CID PubChem: 16211485 SMILES: O.Cl[Os](Cl)Cl
Oxyde d’osmium(VIII), 99,8 % (base de métaux), Os 74,4 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20816-12-0 Formule moléculaire: O4Os Poids moléculaire (g/mol): 254.23 Numéro MDL: MFCD00011150 Clé InChI: VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: osmium oxide, t-4, osmiumtetroxide, perosmic acid anhydride, oso4, osmium viii oxide, osmic acid anhydride, perosmic oxide, osmic acid, osmium tetraoxide, osmium tetroxide CID PubChem: 30318 Nom IUPAC: Tétraoxoosmium SMILES: O=[Os](=O)(=O)=O
Oxyde d’osmium(IV), Os 83 % min, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12036-02-1 Formule moléculaire: O2Os Poids moléculaire (g/mol): 222.228 Numéro MDL: MFCD00011150 Clé InChI: XSXHWVKGUXMUQE-UHFFFAOYSA-N Synonyme: osmium iv oxide, os, acmc-1btxg, osmium iv-oxid, osmium oxide oso2 6ci,7ci,8ci,9ci, osmium dioxide, osmium iv oxide CID PubChem: 187574 Nom IUPAC: dioxoosmium SMILES: O=[Os]=O
Oxyde d’osmium(VIII), solution aqueuse 4 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20816-12-0 Formule moléculaire: O4Os Poids moléculaire (g/mol): 254.23 Numéro MDL: MFCD00011150 Clé InChI: VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N Synonyme: osmium oxide, t-4, osmiumtetroxide, perosmic acid anhydride, oso4, osmium viii oxide, osmic acid anhydride, perosmic oxide, osmic acid, osmium tetraoxide, osmium tetroxide CID PubChem: 30318 Nom IUPAC: Tétraoxoosmium SMILES: O=[Os](=O)(=O)=O
Osmium, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-04-2 Formule moléculaire: Os Poids moléculaire (g/mol): 190.23 Numéro MDL: MFCD00011147 Clé InChI: SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N Synonyme: powder, atom, hydride, hydrido, osmio, os4, unii-2e7m255opy, osmium, elemental, metallic, ion CID PubChem: 23937 ChEBI: CHEBI:30687 Nom IUPAC: osmium SMILES: [Os]
Poudre d’osmium, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-04-2 CID PubChem: 23937 ChEBI: CHEBI:30687 Nom IUPAC: palladium