Learn More
Poudre d’osmium, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
212.00€ - 702.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-04-2 |
---|---|
CID PubChem | 23937 |
ChEBI | CHEBI:30687 |
Nom IUPAC | osmium |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11369197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039998.03 |
1 g |
212.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11359197
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039998.06 |
5 g |
702.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-04-2 | |
23937 | |
CHEBI:30687 | |
osmium |
Spécification
Osmium powder | |
99.95% (metals basis) | |
MFCD00011147 | |
SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N | |
osmium | |
23937 | |
-20 Mesh |
7440-04-2 | |
Os | |
ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder | |
[Os] | |
190.23 | |
CHEBI:30687 |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-114-0
missing translation for 'rtecsNumber' : RN1100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only