Learn More
Solution de tétroxyde d’osmium, avec 2,5 % de solution dans le tert-butanol, stab., AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
Spécification
Nom chimique ou matériau | Osmium tetroxide |
Note relative au nom | 2.5 wt.% solution in tert-butanol |
CAS | 20816-12-0, 75-65-0 |
Quantité | 100 mL |
Formule moléculaire | O4Os |
Formule linéaire | OsO4 |
Numéro MDL | MFCD00011150 |
Point d’éclair | 4°C |
Merck Index | 15, 6990 |
Synonyme | osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Osmium tetroxide, 2.5 wt% solution in t-butanol, stabilized
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.