Learn More
Oxyde d’osmium(VIII), 99,8 % (base de métaux), Os 74,4 % min., Thermo Scientific Chemicals
131.00€ - 1731.00€
Identifiants chimiques
CAS 20816-12-0
Formule moléculaire O4Os
Poids moléculaire (g/mol) 254.23
Numéro MDL MFCD00011150
Clé InChI VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
CID PubChem 30318
Nom IUPAC Tétraoxoosmium
SMILES O=[Os](=O)(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11346439
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012103.02
0.5 g
131.00€
0.50g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11356439
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012103.03
1 g
215.00€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11366439
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012103.48
10 x 1 g
1731.00€
10g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
20816-12-0
254.23
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
30318
O=[Os](=O)(=O)=O
O4Os
MFCD00011150
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
Tétraoxoosmium
Spécification
130°C
40.6°C
Cristalline
O4Os
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Tétraoxoosmium
30318
Like chlorine
10 hPa (8mm Hg) at 20°C
Osmium(VIII) oxide
20816-12-0
99.8% (metals basis)
MFCD00011150
Soluble in chloroform,alcohol and ethers.Soluble in water,organic solvents,benzene,alcohol,ether,ammonium hydroxide,phosphorus oxychloride and carbon tetrachloride.
O=[Os](=O)(=O)=O
254.23
254.1
Crystalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Keep container tightly closed and in a well-ventilated place. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H300+H310+H330-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 244-058-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante