Learn More
Oxyde d’osmium(IV), Os 83 % min, Thermo Scientific Chemicals
121.00€ - 1372.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12036-02-1 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Os |
Poids moléculaire (g/mol) | 222.228 |
Numéro MDL | MFCD00011150 |
Clé InChI | XSXHWVKGUXMUQE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | osmium iv oxide, osmium dioxide, osmium oxide oso2 6ci,7ci,8ci,9ci, osmium iv-oxid, acmc-1btxg, osmium iv oxide, os |
CID PubChem | 187574 |
Nom IUPAC | dioxoosmium |
SMILES | O=[Os]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11388298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039497.01 |
0.25 g |
121.00€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11378298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039497.03 |
1 g |
348.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039497.06 |
5 g |
1372.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The osmium oxide/hexacyanoruthenate films modified electrodes plays an important role for the electrocatalytic reaction of catecholamines and sulfur oxoanions. Used as catalyst. Metallic osmium or an osmium oxide-ruthenium cyanide film modified graphite electrodes plays an essential role for the determination of biogenic amines from electrocatalytic responses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12036-02-1 | |
222.228 | |
XSXHWVKGUXMUQE-UHFFFAOYSA-N | |
187574 | |
O=[Os]=O |
O2Os | |
MFCD00011150 | |
osmium iv oxide, osmium dioxide, osmium oxide oso2 6ci,7ci,8ci,9ci, osmium iv-oxid, acmc-1btxg, osmium iv oxide, os | |
dioxoosmium |
Spécification
Osmium(IV) oxide | |
Noir | |
O2Os | |
osmium iv oxide, osmium dioxide, osmium oxide oso2 6ci,7ci,8ci,9ci, osmium iv-oxid, acmc-1btxg, osmium iv oxide, os | |
XSXHWVKGUXMUQE-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoosmium | |
187574 | |
Black powder |
12036-02-1 | |
Poudre | |
MFCD00011150 | |
Slightly soluble in cold water. | |
O=[Os]=O | |
222.228 | |
222.2 | |
11.4 |
Sécurité et traitement
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only