Learn More
Tétroxyde d’osmium, + de 99,9 %, (à base de métaux en traces), Thermo Scientific Chemicals
52.06€ - 1107.51€
Identifiants chimiques
CAS | 20816-12-0 |
---|---|
Formule moléculaire | O4Os |
Poids moléculaire (g/mol) | 254.23 |
Numéro MDL | MFCD00011150 |
Clé InChI | VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 |
CID PubChem | 30318 |
Nom IUPAC | Tétraoxoosmium |
SMILES | O=[Os](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10042610
|
Thermo Scientific Acros
191181000 |
100 mg |
52.06€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10531641
|
Thermo Scientific Acros
191182500 |
250 mg |
96.78€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10760701
|
Thermo Scientific Acros
191185000 |
500 mg |
167.84€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10174350
|
Thermo Scientific Acros
191180010 |
1 g |
283.41€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10207243
|
Thermo Scientific Acros
191180050 |
5 g |
1107.51€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse ultra-trace, réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
20816-12-0 | |
254.23 | |
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N | |
30318 | |
O=[Os](=O)(=O)=O |
O4Os | |
MFCD00011150 | |
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 | |
Tétraoxoosmium |
Spécification
130.0°C | |
40.0°C to 42.0°C | |
Incolore à jaune | |
99.9+% | |
OsO4 | |
01,759; 02,301; 04,361; 05,141; 06,424; 10,290; 12,358; 13,186; 14,235; 15,240; 16,249; 17,236 | |
osmium tetroxide, osmium tetraoxide, osmic acid, perosmic oxide, osmic acid anhydride, osmium viii oxide, oso4, perosmic acid anhydride, osmiumtetroxide, osmium oxide, t-4 | |
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N | |
Tétraoxoosmium | |
30318 | |
≥99.9% | |
Ampoule |
Osmium tetroxide | |
20816-12-0 | |
Crystals | |
O4Os | |
MFCD00011150 | |
15, 6990 | |
Passes test | |
O=[Os](=O)(=O)=O | |
254.23 | |
254.2 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Mortel par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Mortel par inhalation.
Mortel en cas d’ingestion.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Déclaration GHS P
Rincer la bouche.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 244-058-7
- Osmium(VIII)-tetroxide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P330-Rincer la bouche.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.