Learn More
Waters Corporation XTerra Shield RP8 Column
XTerra RP8 columns are general purpose, hybrid-based, reversed-phase C8 columns that incorporate Waters patented embedded polar group technology to improve peak shape performance for highly basic compounds.
Marque: Waters Corporation 186000457
Description
- These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column.
Spécification
2.1 mm | |
6000 psi (415 Bar) | |
5 μm | |
1/Ea. | |
Oui |
150 mm | |
Sphérique | |
125 Å | |
L7 | |
Colonne |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.