Learn More
Waters Corporation XTerra MS C8 Column
XTerra MS C8 columns are general purpose, hybrid-based, reversed-phase C8 columns that are designed to be compatible with mass spectrometry applications.
1155.00€ - 1605.00€
Spécification
Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
---|---|
Forme des particules | Sphérique |
Porosité | 125 Å |
Quantité | 1/Ea. |
Type d’USP | L7 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13252560
![]() |
Waters Corporation
186000401 |
50 mm | 2.1 mm | 3.5 μm |
1245.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13292590
![]() |
Waters Corporation
186000441 |
150 mm | 4.6 mm | 3.5 μm |
1455.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13222640
![]() |
Waters Corporation
186000491 |
150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1417.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13292740
![]() |
Waters Corporation
186000603 |
50 mm | 4.6 mm | 2.5 μm |
1282.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13232560
![]() |
Waters Corporation
186000399 |
30 mm | 2.1 mm | 3.5 μm |
1207.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13282560
![]() |
Waters Corporation
186000405 |
100 mm | 2.1 mm | 3.5 μm |
1357.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10083204
![]() |
Waters Corporation
186000409 |
150 mm | 2.1 mm | 3.5 μm |
1455.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13252570
![]() |
Waters Corporation
186000413 |
30 mm | 3 mm | 3.5 μm |
1207.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13272570
![]() |
Waters Corporation
186000415 |
50 mm | 3 mm | 3.5 μm |
1245.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10345054
![]() |
Waters Corporation
186000419 |
100 mm | 3 mm | 3.5 μm |
1357.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13232580
![]() |
Waters Corporation
186000423 |
150 mm | 3 mm | 3.5 μm |
1455.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13272580
![]() |
Waters Corporation
186000427 |
100 mm | 3.9 mm | 3.5 μm |
1357.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13222590
![]() |
Waters Corporation
186000433 |
50 mm | 4.6 mm | 3.5 μm |
1245.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13262590
![]() |
Waters Corporation
186000437 |
100 mm | 4.6 mm | 3.5 μm |
1357.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13212600
![]() |
Waters Corporation
186000447 |
50 mm | 2.1 mm | 5 μm |
1207.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13242600
![]() |
Waters Corporation
186000451 |
100 mm | 2.1 mm | 5 μm |
1297.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13282600
![]() |
Waters Corporation
186000455 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm |
1417.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13252610
![]() |
Waters Corporation
186000463 |
50 mm | 3 mm | 5 μm |
1200.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13292610
![]() |
Waters Corporation
186000467 |
100 mm | 3 mm | 5 μm |
1297.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13232620
![]() |
Waters Corporation
186000471 |
150 mm | 3 mm | 5 μm |
1417.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13212630
![]() |
Waters Corporation
186000479 |
150 mm | 3.9 mm | 5 μm |
1417.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10017951
![]() |
Waters Corporation
186000483 |
50 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1207.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13282630
![]() |
Waters Corporation
186000487 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1297.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13242640
![]() |
Waters Corporation
186000495 |
250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1560.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13194439
![]() |
Waters Corporation
186000879 |
30 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1155.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13174649
![]() |
Waters Corporation
186001471 |
250 mm | 4.6 mm | 3.5 μm |
1605.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column
Spécification
6000 psi (415 Bar) | |
125 Å | |
L7 | |
Colonne |
Sphérique | |
1/Ea. | |
Oui |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.