Learn More
Waters Corporation XTerra MS C8 Column
Code produit. 13272570
Encompass
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
3,9 mm
4,6 mm
Granulométrie:
2,5 μm
3,5 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13272570
Marque: Waters Corporation 186000415
XTerra MS C8 columns are general purpose, hybrid-based, reversed-phase C8 columns that are designed to be compatible with mass spectrometry applications.
  • These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column
Tekniske data
Diamètre (métrique) 3 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 6000 psi (415 Bar)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3,5 μm
Porosité 125 Å
Quantité 1/Ea.
Type d’USP L7
“End-capped” Oui
Type Colonne
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.