Learn More
Waters Corporation XTerra MS C8 Column
Code produit. 10017951
Encompass
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
3,9 mm
4,6 mm
Granulométrie:
2,5 μm
3,5 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10017951
Marque: Waters Corporation 186000483
XTerra MS C8 columns are general purpose, hybrid-based, reversed-phase C8 columns that are designed to be compatible with mass spectrometry applications.
  • These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column
Spécification
Diamètre (métrique) 4,6 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 6000 psi (415 Bar)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 5 μm
Porosité 125 Å
Quantité 1/Ea.
Type d’USP L7
“End-capped” Oui
Type Colonne
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.