Learn More
Waters Corporation XTerra MS C8 Column
XTerra MS C8 columns are general purpose, hybrid-based, reversed-phase C8 columns that are designed to be compatible with mass spectrometry applications.
Marque:  Waters Corporation 186000879
Encompass
Code produit. 13194439
  • 1155.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column
Spécification
Spécification
4.6 mm
6000 psi (415 Bar)
5 μm
1/Ea.
Oui
30 mm
Sphérique
125 Å
L7
Colonne
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Waters Corporation XTerra MS C8 Column