Learn More
Waters Corporation XTerra MS C18 Column
XTerra MS C18 columns are general purpose, hybrid-based, reversed-phase C18 columns that are designed to be compatible with mass spectrometry applications.
1155.00€ - 1605.00€
Spécification
Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
---|---|
Forme des particules | Sphérique |
Porosité | 125 Å |
Quantité | 1/Ea. |
Type d’USP | L1 |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10764062
![]() |
Waters Corporation
186000494 |
250 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1560.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13222560
![]() |
Waters Corporation
186000398 |
30 mm | 2.1 mm | 3.5 μm |
1207.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13242560
![]() |
Waters Corporation
186000400 |
50 mm | 2.1 mm | 3.5 μm |
1245.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10199371
![]() |
Waters Corporation
186000404 |
100 mm | 2.1 mm | 3.5 μm |
1357.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10634264
![]() |
Waters Corporation
186000418 |
100 mm | 3 mm | 3.5 μm |
1357.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10759964
![]() |
Waters Corporation
186000422 |
150 mm | 3 mm | 3.5 μm |
1455.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10297221
![]() |
Waters Corporation
186000432 |
50 mm | 4.6 mm | 3.5 μm |
1245.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10437762
![]() |
Waters Corporation
186000436 |
100 mm | 4.6 mm | 3.5 μm |
1357.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15303468
![]() |
Waters Corporation
186000440 |
150 mm | 4.6 mm | 3.5 μm |
1455.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13202600
![]() |
Waters Corporation
186000446 |
50 mm | 2.1 mm | 5 μm |
1207.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13272600
![]() |
Waters Corporation
186000454 |
150 mm | 2.1 mm | 5 μm |
1417.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10496192
![]() |
Waters Corporation
186000458 |
250 mm | 2.1 mm | 5 μm |
1560.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10251842
![]() |
Waters Corporation
186000478 |
150 mm | 3.9 mm | 5 μm |
1417.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13242630
![]() |
Waters Corporation
186000482 |
50 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1207.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13212640
![]() |
Waters Corporation
186000490 |
150 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1417.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13282730
![]() |
Waters Corporation
186000592 |
30 mm | 2.1 mm | 2.5 μm |
1245.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10574764
![]() |
Waters Corporation
186000602 |
50 mm | 4.6 mm | 2.5 μm |
1282.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13212570
![]() |
Waters Corporation
186000408 |
150 mm | 2.1 mm | 3.5 μm |
1455.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13282610
![]() |
Waters Corporation
186000466 |
100 mm | 3 mm | 5 μm |
1297.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10733786
![]() |
Waters Corporation
186000470 |
150 mm | 3 mm | 5 μm |
1417.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13154449
![]() |
Waters Corporation
186000981 |
75 mm | 4.6 mm | 2.5 μm |
1327.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13282550
![]() |
Waters Corporation
186000394 |
150 mm | 1 mm | 3.5 μm |
1455.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13242570
![]() |
Waters Corporation
186000412 |
30 mm | 3 mm | 3.5 μm |
1207.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13262570
![]() |
Waters Corporation
186000414 |
50 mm | 3 mm | 3.5 μm |
1245.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13262580
![]() |
Waters Corporation
186000426 |
100 mm | 3.9 mm | 3.5 μm |
1357.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13292580
![]() |
Waters Corporation
186000430 |
30 mm | 4.6 mm | 3.5 μm |
1207.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10088051
![]() |
Waters Corporation
186000450 |
100 mm | 2.1 mm | 5 μm |
1297.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13242610
![]() |
Waters Corporation
186000462 |
50 mm | 3 mm | 5 μm |
1200.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13262620
![]() |
Waters Corporation
186000474 |
250 mm | 3 mm | 5 μm |
1560.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13272630
![]() |
Waters Corporation
186000486 |
100 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1297.50€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10768077
![]() |
Waters Corporation
186000600 |
30 mm | 4.6 mm | 2.5 μm |
1245.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13184439
![]() |
Waters Corporation
186000878 |
30 mm | 4.6 mm | 5 μm |
1155.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13164649
![]() |
Waters Corporation
186001470 |
250 mm | 4.6 mm | 3.5 μm |
1605.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column
Spécification
6000 psi (415 Bar) | |
125 Å | |
L1 | |
Colonne |
Sphérique | |
1/Ea. | |
Oui |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.