Learn More
Ansell Gants d’examen ergonomiques en nitrile Microflex™ 93-833 (Xceed)
Click to view available options
Dimensions:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Description
- Conçus pour réduire la fatigue des mains et aider les utilisateurs à être plus productifs tout en réduisant leurs efforts musculaires
- Légers et confortables
- La formulation avancée exclusive en nitrile offre une sensibilité accrue
- Jusqu’à 60 % plus résistants que les plus grandes marques de gants en nitrile et jusqu’à 90 % plus résistants que les plus grandes marques de gants en latex
- Offrent une protection fiable contre les petits orifices et autres problèmes de qualité
- Ne contiennent ni latex de caoutchouc naturel, ni poudre, pour protéger les utilisateurs contre les allergies, les irritations et la sécheresse cutanées
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/CEE, EN374-2 : 2003, EN374-3 : 2003, MDD 93/42/EEC, Classe 1, EN455-1, EN455-2 et EN455-3, ASTM F1671, ISO 21171 |
AQL | 0.65 |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Hand | Ambidextres |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | 8,5/9 |
Stérilité | Non stérile |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 15
Vidéos
-
Ansell - Microflex XCEED 93-833 nitrile disposable gloves
Documents
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
Flyers
Microflex gloves
Taille: 1.1 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants d’examen ergonomiques en nitrile Microflex™ 93-833 (Xceed) >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu