Learn More
SNV Comines™ Blouses de laboratoire en coton Xavier™ Code produit.: 12651126
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
SNV Comines™ Blouses de laboratoire en coton Xavier™
Code produit. 12651126
40
Click to view available options
Dimensions:
40
44
Code produit. 12651126
Marque: SNV Comines™ XAVLP00400T1
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assure une protection générale contre les éclaboussures en laboratoire. Les blouses de laboratoire en coton SNV Comines™ Xavier™ sont disponible en plusieurs tailles.
  • De couleur blanche
  • Avec boutons-pression
  • Cols avec revers
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire Xavier
Dimensions 40
Sexe Hommes
Matériau carbone
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Nbre de poches 4
Taille (métrique) de la poitrine 88 cm
Comprend 2 poches plates, 1 poche poitrine, 1 poche intérieure, angle d’ouverture
Structure 100 % coton
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    17
    Heures
    19
    Minutes
    10
    Secondes
    30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SNV Comines™ Blouses de laboratoire en coton Xavier™ >