Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons WypAll™
Pour un essuyage général et léger en milieu industriel, optez pour les chiffons de nettoyage WypAll™
Marque: Kimberly-Clark™ 6035
35.26 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Améliorez votre productivité et votre efficacité tout en réduisant les déchets grâce aux chiffons de nettoyage WypAll™
Spécification
Essuyeurs pour travaux légers | |
31 cm | |
42 cm | |
Blanc | |
31 x 42 cm | |
Non stérile |
9.842 in. | |
9.842 in | |
Non tissé Polyproylène Cellulose | |
Réutilisable | |
200 feuilles/boîte |