Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre transparents DURAN™ PURE, avec filetage DIN
Une série de flacons et de bouchons de haute qualité développés pour les besoins de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.
Marque: DWK Life Sciences 818016305
445.42 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
Flacons de haute qualité en verre borosilicaté de type I GL 25 / GL 45, de 25 ml à 20 L, conçus pour répondre aux besoins de l’industrie pharmaceutique. Les flacons DURAN™ PURE sont fermés avec un couvercle de protection pour éviter toute contamination. DWK Life Sciences fournit des certificats d’analyse avec chaque livraison, et assure la traçabilité à 100 % et la gestion du contrôle du changement. Les flacons DURAN™ PURE sont disponibles avec la documentation requise par les autorités réglementaires et répondent aux exigences des pharmacopées internationales.
- Le couvercle de protection empêche toute contamination à l’intérieur du flacon pendant le stockage et le transport
- Livraison par lot unique
- Certificat d’analyse (CoA)
- Inspection visuelle à 100 %
- Analyse de la résistance hydrolytique selon EP, USP et JP pour chaque lot
- Gestion du contrôle des modifications et informations du client en cas de modifications
- 100 % de traçabilité à toutes les étapes de fabrication
- de type II
Spécification
2000 mL | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
GL 45 | |
136 mm |
Fabrication de médicaments et de produits biotechnologiques, stockage et transport d’API, d’intermédiaires de médicaments en vrac, d’ingrédients et de milieux | |
10/Bte | |
Autoclavable |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
4Heures
21Minutes
28Secondes
0 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
35Heures
21Minutes
28Secondes
0Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%