Learn More
Fisherbrand™ Flacons de drosophile
Les parois droites minimisent le délogement des aliments et offrent un support, un remplissage et un raccordement plus efficaces
Marque: Fisherbrand™ 60931-8
Description
Les parois droites minimisent le délogement des aliments et offrent un support, un remplissage et un raccordement plus efficaces
Les flacons de drosophile Fisherbrand sont disponibles en polystyrène transparent, en polypropylène translucide et flexible et en résine K pratiquement incassable. Ces flacons sont dotés d’un fond plat et d’une paroi droite pour permettre une mise en rack, un remplissage et un empilement pratiques. Disponible en conditionnement en vrac ou selon une configuration d’ensemble de plateaux 10×10.
Flacons en polypropylène
- Translucides et flexibles
- Autoclavables
- Excellente clarté pour une visibilité optimale
- Non autoclavables
- Très flexible, pratiquement incassable
- Non autoclavables
Flacons de culture en verre, boîte standard
- Verre borosilicaté de type 1, N-51A
- Conditionnés dans des plateaux en carton avec séparateurs de flacons individuels
- Disponibles en styles à col étroit ou large
- Fabriqués en polystyrène, en K-Resin™ ou en polypropylène
- Les flacons en résine K et en polypropylène sont pratiquement incassables, résistent aux rayures et aux chocs ; les flacons en polystyrène et en résine K présentent une clarté similaire au verre
- Les flacons en polypropylène sont autoclavables ; le polystyrène et la résine K ne sont pas autoclavables
Informations sur la commande
Les flacons conditionnés en vrac sont disposés sur plusieurs niveaux : 500par boîtier et positionnés en orientant toutes les extrémités ouvertes orientées de la même façon. Les flacons conditionnés par plateau sont emballés dans un film thermorétractable selon une configuration en rangée 10 x 10 po. (25 x 25 cm) avec séparateurs entre flacons.
Spécification
1,01 oz. | |
Transparents | |
25,12 mm | |
3,74 in | |
Étroit | |
Flacon de drosophile, standard |
30 mL | |
0,98 in | |
Les parois droites minimisent le délogement des aliments et offrent un support, un remplissage et un raccordement plus efficaces | |
95 mm | |
Verre borosilicaté |