Learn More
Thermo Scientific™ Kits de purification pour la méthode QuEChERS EN 15662
Utilisez les kits de purification Thermo Scientific™ pour la méthode QuEChERS EN 15662 pour analyser des matrices d’échantillons complexes pour détecter les résidus, toxines et autres contaminants.
Marque: Thermo Scientific™ S2-2-P-EN-KIT
181.57 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Utilisez les kits de purification Thermo Scientific™ QuEChERS pour préparer des matrices d’échantillons complexes telles que les fruits et légumes pour l’analyse LC-MS ou GC-MS des résidus de pesticides, des résidus de médicaments vétérinaires et des toxines à l’aide de la méthode EN 15662. Nos kits QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) contiennent des sels, des sorbants et des tampons pré-emballés et prêts à l’emploi, conçus pour rationaliser votre flux de travail. Ils permettent d’obtenir d’excellents taux de récupération pour une grande variété d’analytes, de minimiser les risques d’erreur, d’économiser du temps et de l’argent et de fournir des résultats reproductibles de haute qualité.
Les kits de purification Thermo Scientific™ pour la méthode QuEChERS EN 15662 facilitent la préparation des échantillons et vous permettent d’effectuer en toute confiance des extractions et d’analyser en toute confiance des échantillons de fruits et de légumes pour détecter les résidus de pesticides et autres contaminants.
Les kits de purification sont disponibles en tubes pré-remplis de 2 et 15 ml pour les matrices suivantes : fruits et légumes généraux, fruits et légumes pigmentés, fruits et légumes fortement pigmentés et fruits et légumes contenant des graisses et des cires.
À quoi servent les produits chimiques utilisés dans la méthode EN 15662 ?
- Acétonitrile : utilisé pour effectuer une extraction en phase unique sur un échantillon
- MgSO4 anhydre : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile ; élimine l’eau restante de l’échantillon
- NaCl : induit une séparation de phase entre l’eau contenue dans l’échantillon et la couche d’acétonitrile ; élimine l’eau résiduelle de l’échantillon
- Citrate de trisodium : sert de tampon à l’échantillon pour stabiliser le pH
- Citrate de disodium sesquihydraté : sert de tampon à l’échantillon pour stabiliser le pH
- PSA : amine primaire/secondaire, permettant d’éliminer les composants de la matrice polaire, les substances co-extraites citriques et les acides gras libres de l’échantillon
- C18 : élimine les graisses, les stérols et autres interférences apolaires de l’échantillon
- GCB : (noir de carbone graphitisé) élimine le pigment (non recommandé pour une utilisation avec des pesticides planaires)
Spécification
Kit de purification pour la méthode QuEChERS EN 15662 ; 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 2,5 mg de GCB dans des tubes pré-remplis de 2 ml ; 100/boîte | |
Sels en tubes pré-remplis | |
150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 2,5 mg de GCB | |
2 ml |
Kit de purification QuEChERS | |
Préparation des échantillons QuEChERS pour la méthode EN 15662 | |
Fruits et légumes pigmentés |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.