Learn More
DWK Life Sciences Flacon de laboratoire DURAN™, carré, transparent, avec filetage DIN 168-1, gradué
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Les flacons de laboratoire carrés DURAN™ ont une forme peu encombrante qui offre l’avantage d’un emballage étroit et efficace. Avec une économie d’espace allant jusqu’à 20 % par rapport aux flacons ronds traditionnels. Idéal pour l’expédition et le stockage de matériaux à forte demande. Pour l’approvisionnement en réactifs des instruments où l’espace de paillasse est de qualité supérieure. Les flacons sont moulés en verre borosilicaté 3.3 DURAN™ de type I USP/EP transparent haute pureté, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Les flacons carrés DURAN™ sont fournis avec un bouchon en PP bleu iconique et une bague anti-goutte pour une utilisation jusqu’à 140°C. Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C.
- Manipulation ergonomique, stabilité élevée et empilable grâce à la forme angulaire
- Permet d’économiser de l’espace et des coûts dans les autoclaves, les chambres de séchage, les étuves, le stockage ou les laveurs
- Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Specifications
Specifications
Capacité (métrique) | 250 mL |
À utiliser avec (application) | Réservoir de manipulation des liquides pour instruments ; transport et expédition ; prélèvement d’échantillons ; stockage de milieux et réactifs ; archivage d’échantillons ; préparation de milieux et réactifs ; récipient de culture |
Comprend | Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu) |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Quantité | 10/boîte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavable |
Hauteur (métrique) | 148 mm |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Diamètre (métrique) | 64 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.