Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire Pressure Plus+ GL 45, transparent
Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
10 pièces
Description
- En verre borosilicaté 3.3 DURAN™
- Résistance au vide jusqu’à 1 bar
- Résistance à la pression jusqu’à 1,5 bar
- Certifiés par l’organisme allemand de contrôle technique (German Technical Inspection Association, TÜV) conformément à la norme DIN EN 1595:1997-05
- Comprend un filetage DIN GL45 standard
- Entièrement autoclavables et stérilisables
- Disponible en verre transparent et ambré
- Couleur ambrée pour une protection contre la dégradation due au rayonnement ultraviolet
- Géométrie spéciale conforme à la norme ISO 4796-1:2016 pour maintenir la compatibilité avec les instruments
- Traçabilité de fabrication grâce à un code de traçabilité spécifique au lot imprimé sur le flacon
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Capacité (impériale) | 32 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 3,9 in |
| À utiliser avec (application) | Filtration sous vide ; prélèvement d’échantillons sous pression ; stockage de solvants volatils ; stockage de matières produisant du gaz |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Quantité | 10/Carton |
| Filetage (métrique) | GL 45 |
| Graduated | Oui |
| Bouche | Étroit |
| Afficher plus |