Learn More
Cytiva Protecteur de surface en rouleaux Whatman™ Benchkote™
Revêtus d’une couche imperméable de PE qui empêche les liquides de se répandre sur les paillasses. Les protecteurs de surface Whatman™ Benchkote™ peuvent être saturés avec un désinfectant.
Marque: Cytiva 2300-772
Description
Réduisez le désordre et la contamination en cas de déversement. Le protecteur de surface Whatman™ Benchkote comporte une couche de papier de laboratoire absorbant, lisse et de haute qualité qui absorbe les liquides répandus. Une seconde couche en PE laminé empêche les produits répandus d’atteindre la paillasse.
- Fort : le protecteur de surface Benchkote est solide et résiste aux déchirures qu’il soit humide ou sec.
- Faciles à utiliser : vous pouvez écrire avec de l’encre ou un stylo sur la surface blanche et lisse qui reste bien à plat
- Nettoyage : adapté à la saturation avec un désinfectant pour protéger les paillasses où des agents pathogènes et d’autres bactéries sont présents
- Jetable : le papier Benchkote peut être incinéré après utilisation
- Combustion sûre : la couche en polyéthylène est rapidement brulée lors de l’incinération et ne fond pas ou ne coule pas
Spécification
Protecteur de surface | |
0,75 l/m2 | |
920 mm | |
50 m | |
Adapté à la saturation avec un désinfectant |
Polyéthylène | |
36 in | |
164 pieds | |
920 mm x 50 m | |
À l’unité |