Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant, filetage 13-425, en verre, 4 ml
Idéal pour le stockage en utilisation conjointe avec les bouchons fermés vissés.
Marque: Fisherbrand™ 13 09 0280
18.45 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24355" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Toute combinaison d’un flacon à col vissant ND13 de 4 ml avec l’un de nos bouchons à vis en PP de 13 mm peut être obtenue sous forme de KIT 2en1
- Également disponible avec des bouchons fermés vissés pour le stockage
Spécification
Ambré | |
Verre | |
HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
4,1 mL | |
45 mm | |
1ère classe hydrolytique | |
Non |
14,7 mm | |
5 ml | |
À vis | |
< 400 μl | |
Fond plat | |
100 | |
ND13 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
1Heures
5Minutes
0Secondes
28 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
59Heures
18Minutes
59Secondes
31Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
18Minutes
59Secondes
31