Learn More
Avantor™ J.T. Matériau Baker™ NEUTRASORB™ pour déversements acides
Neutralisation rapide et contrôlée des acides concentrés et changement de couleur visible pour indiquer que la neutralisation est complète
Marque: Avantor™ 4456-05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mise en garde : Le matériau NEUTRASORB™ ne doit pas être utilisé pour les déversements d’acide fluorhydrique, d’acide nitrique fumant, d’acide sulfurique fumant ou d’acides organiques peroxy (per-) ou d’autres acides hautement réactifs.
- Après la neutralisation complète, les déchets contiennent des métaux alcalins neutralisés et des sels alcalins de terre de l’acide traité.
Spécification
Violet | |
Kit de nettoyage après déversements d’acides | |
Indicateur de bromocrésol violet (CAS 115-40-2, < 0,1 %), carbonate de calcium (CAS 471-34-1, 5 à 25 %), oxyde de magnésium (CAS 1309-48-4, 25 à 45 %), carbonate de sodium (CAS 497-19-8, 35 à 55 %) |
Conditionné dans une boîte avec du papier d’aluminium | |
Granulés | |
3,2 kg |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Avantor™ J.T. Matériau Baker™ NEUTRASORB™ pour déversements acides > Kit de contrôle des déversements pour acides concentrés
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu