Learn More
uvex Masque pliable silv-Air Premium 5110 FFP1
La gamme de produits silv-Air Premium comprend des respirateurs pliables blancs classiques, qui s’adaptent à différentes formes de visage.Le bandeau et la languette d’étanchéité intégrée dans tous les types de protection rendent les masques faciles à mettre en place correctement et confortables, même s’ils sont portés pendant de longues périodes.
Marque: uvex 8765110
Description
Caractéristiques générales
- Masque pliable filtrant les particules muni d’une soupape d’expiration
- Conditionnement individuel
- Couleur : blanc
- Également disponible sans soupape d’expiration
Caractéristiques de sécurité
- Masque facial FFP1 certifié conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009
- Marquage D (test de poussière de dolomie réussi) : respirabilité maximale, même avec des niveaux de poussière très élevés
- Non réutilisable
Caractéristiques liées au confort
- La soupape d’expiration réduit la résistance respiratoire et l’accumulation de chaleur et d’humidité dans le masque
- Pince-nez souple et réglable
- La languette d’étanchéité souple garantit le positionnement sûr et confortable du masque et son étanchéité
- Bords en matériau doux pour un confort d’utilisation élevé
- Bande de tête réglable assurant une manipulation facile et un ajustement confortable
Spécification
EN 149 (marqué D) | |
Pliage à plat | |
Particulate | |
Masque pour particules multifonction | |
Oui | |
Non stérile |
Blanc | |
Oui | |
Polypropylène, polyester | |
Standard | |
FFP1 |