Learn More
Cytiva Microplaques en PP à 96 puits UniPlate™ Whatman™
Fabriquées en PP pour une stabilité chimique et thermique supérieure. Les microplaques en PP à 96 puits Whatman™ UniPlate™ supportent des températures jusqu’à –80°C pour un stockage à long terme.
Marque: Cytiva 7701-5200
214.22 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Plaques de prélèvement et d’analyse moulées en une seule pièce
- Conforme à la norme sur les microplaques ANSI/SBS
- Éviter les interférences optiques dans les dosages émettant de la lumière
- Non traitée
- Idéal pour le prélèvement de filtrats, les techniques de dosage homogènes utilisées pour le criblage à haut débit (HTS)
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
PP | |
96 | |
Carré |
Microplaques UNIPLATE | |
Naturel | |
2 mL | |
Non traité | |
Pour les techniques de dosages homogènes utilisées dans un screening à haut débit |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant