Learn More
Eppendorf™ Incubateur à CO2 CellXpert™ C170, 4 portes, droite, 230 V UE
L’incubateur à CO2 CellXpert™ C170 présente un rapport volume/encombrement utile élevé et garantit une atmosphère uniforme et homogène. La chambre sans soudure et une conception sans ventilateur facilitent le nettoyage. La désinfection à haute température à 140°C permet une décontamination efficace.
Marque: Eppendorf™ 6734000041
10939.68 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Porte intérieure avec 4 segments de porte, poignée côté droit, 220 à 240 V, 50/60 Hz
- Nettoyage aisé : Chambre transparente, démontage facile en 40 s
- Protection efficace contre la contamination : 140°C pour une désinfection à haute température, aucun filtre HEPA associé au ventilateur interne nécessaire
- Uniformité de la température : Concept de chauffage innovant avec plusieurs capteurs de température indépendants – vérifiés sur 27 points à l’intérieur de l’incubateur selon la norme allemande DIN 12880
- Retour rapide après l’ouverture des portes : Température et CO2 en moins de 5 min – sans dépassement de la réglementation pour la sécurité des échantillons
- Protection améliorée contre les vibrations et turbulences : Pas de ventilateur à l’intérieur
- Réaliser des économies : Jusqu’à 25 % d’espace utilisable grâce à la conception sans ventilateur, aucun consommable interne (par ex. filtres HEPA associés au ventilateur), ce qui réduit considérablement la consommation de gaz
- Eppendorf Quality : Conçu et fabriqué à Hambourg, en Allemagne
- Si vous avez besoin de plus d’options (p. ex. contrôle de l’O2, surveillance de l’humidité, intérieur en cuivre), d’une désinfection à 180°C ou d’une flexibilité future, pensez au CellXpert™ C170i
Spécification
6,0 pi3 | |
Acier inoxydable | |
Option 0,1 à 20% | |
Température ambiante +4°C à 50°C | |
ZrO2 (dioxyde de zirconium) | |
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 po.) | |
220/240 V, 50/60 Hz |
170 L | |
Capteur IR | |
EU | |
Affichage standard | |
2 | |
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 po.) |