Learn More
Thermo Scientific™ Films de scellage WebSeal™
Scellez hermétiquement tous les formats de microplaques grâce aux films de scellage Thermo Scientific™ WebSeal™.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-M144
144.52 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Scellez efficacement tous les formats de microplaques grâce aux films de scellage Thermo Scientific™ WebSeal™. Disponibles dans un large choix de matériaux fins et légers et d’adhésifs pour répondre aux besoins de toutes les applications ou de tous les tests, ils réduisent l’évaporation et protègent vos échantillons de la contamination et des déversements.
- L’adhésif sensible à la pression n’est pas collant au toucher, mais forme une forte liaison à la plaque après l’application d’une pression
- Adhésifs de scellage adhérant à la plaque grâce à un applicateur portatif pratique (disponible séparément)
Spécification
Argent | |
Aluminium, silicone | |
Film de scellage non stérile | |
Sensible à la pression |
Film de scellage, -80°C à 120°C | |
100 | |
WebSeal | |
-80°C à +120°C |