Learn More
Eau (qualité Biotech), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
4 L
20 L
Conditionnement:
Poly CUBE
Description
L’eau de qualité biotechnologique peut être utilisée pour plusieurs procédures de test biologique.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Water |
pH | 7 |
Couleur | Incolore |
Point de fusion | 0°C |
Point d’ébullition | 100°C |
Merck Index | 15, 10237 |
Poids de la formule | 18.02 |
Qualité | Biotechnologies |
Conditionnement | Poly CUBE |
Tension de vapeur | 17.5mmHg at 20°C |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eau (qualité Biotech), Fisher BioReagents >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu