Learn More
Eau, pure, déminéralisée, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10144061
Eau, pure, déminéralisée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10144061
5 L, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 L
20 L
Conditionnement:
Boîte en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10144061
Marque: Thermo Scientific Acros 276010050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Nom chimique ou matériau Water
pH 6 à 8
Couleur Blanc
Point d’ébullition 100,0°C
Conductivité 5.0μS/cm max.
Formule linéaire H2O
Fieser 16,383
Merck Index 15, 10237
Poids de la formule 18.02
Qualité Pures
Conditionnement Récipient en plastique
Viscosité 0.89 mPa.s (25°C)
Densité 1.0000g/mL
Quantité 5 L
Indice de réfraction 1.3334
Gravité spécifique 1
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467000 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/11/2024 Catalog Number276010200,276010050
Numéro de lotA0457204 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/11/2023 Catalog Number276010200,276010050
Numéro de lotA0457205 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/11/2023 Catalog Number276010200,276010050
Numéro de lotA0452784 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number276010200,276010050
Numéro de lotA0452783 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number276010200,276010050
Identifiant produit
  • Water
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eau, pure, déminéralisée, Thermo Scientific Chemicals >