Learn More
Eau, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10530194
Eau, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10530194
1 L, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10530194
Marque: Thermo Scientific Acros 389400010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Poids moléculaire (g/mol) 18.015
Numéro MDL MFCD00011332
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
CID PubChem 962
ChEBI CHEBI:15377
Nom IUPAC oxidane
SMILES O
Spécification
Absorbance 0.01 max. (water, 1cm, 254nm)
Nom chimique ou matériau Water
pH 5 to 8
Couleur Incolore
Point d’ébullition 100.0°C
Conductivité 6μS/cm Max.
Formule linéaire H2O
Poids de la formule 18.02
Qualité Analyse
Conditionnement Bouteille en plastique
Viscosité 0.89 mPa.s (25°C)
Densité 1.0000g/mL
Quantité 1 L
Indice de réfraction 1.3334
Gravité spécifique 1
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0456196 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog Number389400010,389400025,389400100
Numéro de lotA0394745 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number389400010,389400025,389400100
Numéro de lotA0414837 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number389400010,389400025,389400100
Numéro de lotA0406210 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number389400010,389400025,389400100
Numéro de lotA0408972 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number389400010,389400025,389400100
Nom du produit
Eau, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >